Learn More
Hydrochlorure de métoclopramide, TRC
Code produit 30137324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137324 10 g 10g
30132867 1 g 1g
30003224 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137324 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33868510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7232-21-5
Formule moléculaire C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 336.26
Synonyme Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), o-Anisamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide hydrochloride, AHR 3070-C, Ami-metoclopramide, Cerucal, Maxolon, Metoclopramide hydrochloride, Metoclopramide monohydrochloride, Metoclopramide-Hakim, Metpamid, Mexeron, NSC 354467, Paspertin, Perinorm, Plazilin, Primperan, Primperan (tablet), Reglan, Rimetin, Telperane, Tserulan
Nom IUPAC 4-amino-5-chloro-N-[2-(diéthylamino)éthyle]-2-méthoxybenzamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Metoclopramide Hydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
Poids de la formule 335.1167