Learn More
Metolachlor ESA Sodium Salt, TRC
Code produit 30010460
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010460 25 mg 25mg
17932225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33871025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947601-85-6
Formule moléculaire C15 H22 N O5 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 351.39
Synonyme CGA 354743, Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt, Metolachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, Metolachlor ESA sodium salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI)
Nom IUPAC sodium;2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate
SMILES [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Poids de la formule 351.1116
Pourcentage de pureté >95%