Learn More
Métolazone, Fisher BioReagents
Code produit 10134624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10134624 100 mg Verre ambré 100mg
10728705 25 mg Verre ambré 25mg
10596574 50 mg Verre ambré 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10134624 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2667100
 Article restreint
Expédition estimée: 08-04-2027
Ajouter au panier
La métolazone est un anti-hypertenseur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17560-51-9
Formule moléculaire C16H16ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 365.83
Numéro MDL MFCD00069304
Clé InChI AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
CID PubChem 4170
ChEBI CHEBI:64354
SMILES CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metolazone
Point de fusion 248 °C
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 6224
Nom IUPAC 7-chloro-2-méthyl-3-(2-méthylphényl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide
Poids de la formule 365.8
Forme physique Poudre / Solide