Learn More
Metolazone, TRC
Product Code. 30133468
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30133468 25 mg 25mg
30010224 5 mg 5mg
30006384 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133468 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM33875025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17560-51-9
Formule moléculaire C16 H16 Cl N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 365.83
Synonyme Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide, 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo- (9CI, ACI), 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-3-o-tolyl- (8CI), 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide (ACI), 2-Methyl-3-(o-tolyl)-6-sulfamyl-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinone, 7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide, Diulo, MeSH ID: D008788, Metazoline, Metenix, Metozalone, Mykrox, Normelan, Oldren, SR 720-22, Xuret, Zaroxolyn
Nom IUPAC 7-chloro-2-méthyl-3-(2-méthylphényl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide
SMILES CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Metolazone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Poids de la formule 365.0601