Learn More
Chlorhydrate de métomidate (1 mg/mL dans le méthanol), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Metomidate Hydrochloride |
| CAS | 35944-74-2 |
| Formule moléculaire | C13 H14 N2 O2 . Cl H |
| Quantité | 1x1 mL |
| Synonyme | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de 3-(1-phényléthyl)imidazole-4-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.72 |
| Poids de la formule | 266.0822 |
| Show More |