Learn More
Metomidate Hydrochloride, TRC
Code produit 30480466
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480466 25 mg 25mg
30472699 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30480466 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33874525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35944-74-2
Formule moléculaire C13 H14 N2 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 266.72
Synonyme 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403
Nom IUPAC methyl 3-(1-phenylethyl)imidazole-4-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Metomidate Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Poids de la formule 266.0822
Pourcentage de pureté >95%