Learn More
Métopimazine-d6, TRC
Code produit 30469947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469947 1 mg 1mg
30468913 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30469947 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3387621MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1215315-86-8
Formule moléculaire C22H21D6N3O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 451.64
Synonyme 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl-d6]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl-d6]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl-d6]phenothiazine, EXP 999-d6, RP 9965-d6, Vogalene-d6
SMILES NC(C(CC1)CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metopimazine-d6
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)/i4D2,11D2,12D2