Learn More
Metoxuron, TRC
Code produit 30481028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481028 25 mg 25mg
30476953 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481028 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33884325MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19937-59-8
Formule moléculaire C10 H13 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.68
Synonyme Urea, 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea, Dosanex, Metoxuran, Metoxuron, N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Purivel, SAN 6602, SAN 7102, Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-
Nom IUPAC 3-(3-chloro-4-méthoxyphényl)-1,1-diméthylurée
SMILES COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Metoxuron
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Poids de la formule 228.0666