Learn More
Metrizamide, TRC
Code produit 30481963
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30481963 10 mg 10mg
30484105 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481963 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33885010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31112-62-6
Formule moléculaire C18 H22 I3 N3 O8
Poids moléculaire (g/mol) 789.1
Synonyme D-Glucose, 2-[[3-(acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-, D-Glucose, 2-[3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzamido]-2-deoxy- (8CI), 2-[[3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-D-glucose, Amipaque, Metrizamide, Telebrix 300
Nom IUPAC 3-acetamido-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodo-N-[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]benzamide
SMILES CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Metrizamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H22I3N3O8/c1-6(27)22-14-11(19)10(12(20)15(13(14)21)24(3)7(2)28)18(32)23-8(4-25)16(30)17(31)9(29)5-26/h4,8-9,16-17,26,29-31H,5H2,1-3H3,(H,22,27)(H,23,32)/t8-,9+,16+,17+/m0/s1
Poids de la formule 788.8541