Learn More
Acide métrizoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metrizoic Acid |
| CAS | 1949-45-7 |
| Formule moléculaire | C12H11I3N2O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21) |
| SMILES | CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| Nom IUPAC | acide 3-acétamido-5-[acétyl(méthyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 627.94 |
| Poids de la formule | 627.7853 |