Learn More
Acide métrizoïque, TRC
Code produit 30472698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472698 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3389352G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metrizoic Acid
CAS 1949-45-7
Formule moléculaire C12H11I3N2O4
Quantité 2 g
Synonyme 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate
Formule InChI InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
SMILES CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Nom IUPAC acide 3-acétamido-5-[acétyl(méthyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 627.94
Poids de la formule 627.7853