Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire pour rack pour cage, autoclavable
Code produit 15997011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
45,7 cm
61 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
15997011 61 cm 1 pièce
15987011 45,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15997011 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LC5S2460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00€
    3305.31€ / 1 pièces
    Économisez 2279.69€
    40% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Racks à cages préconfigurés disponibles en deux formats.
  • Les chariots sont livrés avec montants perlés et manchons fendus en aluminium
  • Les unités mesurent 175,3 cm (69 in) de haut, roulettes comprises.
  • Empreintes au sol : 18 x 60 in (45,7 x 152,4 cm) ou 24 x 60 in. (61 x 152,4 cm)
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Type de produit Chariot utilitaire
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 60 x 24 x 69 po (152,4 x 61 x 175,3 cm)
À utiliser avec (application) Applications lavables à haute température
Hauteur (impériale) 69 po
Hauteur (métrique) 175,3 cm
Comprend 5 étagères d'autoclave en acier inoxydable avec montants sertis et manchons fendus en aluminium
Longueur (impériale) 60 po
Longueur (métrique) 152,4 cm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre d’étagères 5
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm