Learn More
Metro™ Étagère à cantilever Super Erecta™ ultra-résistante en acier inoxydable
Description
- La conception du tapis de protection crée un rebord de retenue tout autour de l’étagère profonde
- Pour une utilisation avec les étagères Super Erecta™ ou HD Super™
- Largeur : 12 in
Informations sur la commande
Commander des montants arrière plus hauts que les montants avant pour accueillir ce type d’étagère.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Dimensions (L x l) | 60 x 12 po (152,4 x 30,48 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | HD Supertrade; |
| Longueur (impériale) | 60 in |
| Longueur (métrique) | 152,4 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,48 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |