Learn More
Metro™ Porte-couvercle pour tablettes en treillis métallique Super Erecta
Code produit 15946971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
18,25 x 18,5 x 4 po (46,4 x 47 x 10,16 cm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15946971 18,25 x 18,5 x 4 po (46,4 x 47 x 10,16 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15946971 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LARCH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    90.25€ / 1 pièces
    Économisez 62.75€
    41% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
Accessoire pour tablette en treillis métallique Super Erecta
  • Contient des couvercles pour bac de manutention
  • Fil en acier inoxydable
  • 18,25 in L x 18,5 in l x 4 in H;
  • 6 livres.
Spécification
Type de produit Porte-couvercle
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 18,25 x 18,5 x 4 po (46,4 x 47 x 10,16 cm)
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10,16 cm
Longueur (impériale) 18,25 in
Longueur (métrique) 46,4 cm
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 2,7 kg
Largeur (impériale) 18,5 in
Largeur (métrique) 47 cm