Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes à double profondeur qwikTRAK™
Description
- Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ et MetroMax Systèmes de rayonnages iQ
- Le kit comprend 74 in. poteaux fixes de 188 cm de haut et quincaillerie de connexion
Informations sur la commande
Commandez un kit par système double profondeur. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kits d’extrémités fixes |
| Finition | Polymère lourd |
| À utiliser avec (équipement) | Métro MetroMax Système d'étagères i et Q |
| Comprend | Montants fixes de 74 po de hauteur et matériel de connexion pour connecter les unités finales fixes qwikTRAK™ double profondeur au rail et ancrer les rails au sol |
| Poids (impériale) | 42,3 lb |
| Poids (métrique) | 19,2 kg |
| Matériau | polymère |