Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ à double profondeur
Code produit 15997001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
30 in
72 in
84 in
96 in
108 in
120 in
132 in
144 in
156 in
168 in
180 in
192 in
204 in
216 in
228 in
240 in
252 in
Poids (impériale):
4 lb
9 lb
10 lb
11 lb
13 lb
14 lb
15 lb
17 lb
18 lb
19 lb
21 lb
22 lb
23 lb
25 lb
26 lb
27 lb
29 lb
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
15997001 84 in 10 lb 1 pièce
15907011 96 in 11 lb 1 pièce
15917011 108 in 13 lb 1 pièce
15987001 72 in 9 lb 1 pièce
15957001 30 in 4 lb 1 pièce
15956991 120 in 14 lb 1 pièce
15977001 252 in 29 lb 1 pièce
15967001 240 in 27 lb 1 pièce
15966991 132 in 15 lb 1 pièce
15976991 144 in 17 lb 1 pièce
15996991 168 in 19 lb 1 pièce
15927001 204 in 23 lb 1 pièce
15986991 156 in 18 lb 1 pièce
15907001 180 in 21 lb 1 pièce
15937001 216 in 25 lb 1 pièce
15917001 192 in 22 lb 1 pièce
15947001 228 in 26 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15997001 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LBTS7NA
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
  • Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q et MetroMax je systèmes d'étagères
  • Les ensembles comprennent les rails et la quincaillerie nécessaires pour assembler un système jusqu'à 21 pieds. (640 cm)
  • Le kit 17-823-756 (LBTS2.5NA) comprend un kit de jonction permettant de raccorder le circuit à d'autres ensembles de rails.
Spécification
Type de produit Kit de rails
Profondeur (impériale) 84 in
Profondeur (métrique) 213,36 cm
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™
Comprend Rails et matériel nécessaires pour assembler le système qwikTRAK™ double profondeur jusqu’à 21 pi.
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4,5 kg