Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes à double profondeur et rail supérieur
Code produit 15997151
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 in
21 in
24 in
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Poids (impériale):
33 lb
37 lb
41 lb
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Largeur (impériale) d’étagère Poids (impériale) unitSize
15997151 24 in 24 po 41 lb 1 pièce
15987151 21 in 21 po 37 lb 1 pièce
15977151 18 in 18 po 33 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15997151 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LTTE24C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connecte les unités fixes dans les systèmes à double profondeur et aux ensembles de rails aériens
  • À utiliser avec Mosaic Super Erecta™ et le super Adjustable™ Systèmes d’emballage
  • Finition chromée
  • Le kit comprend 86 in (218,5 cm) et matériel de connexion
Informations sur la commande
Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kits d’extrémités fixes
Description Chromé
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
Comprend 86 po Montants et matériel de connexion
Poids (impériale) 41 lb
Poids (métrique) 18,4 kg
Largeur (impériale) d’étagère 24 po
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) d’étagère 61 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Chrome