Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à double profondeur et rail supérieur
Code produit 15967151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 in
21 in
24 in
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Poids (impériale):
18 lb
20 lb
22 lb
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Largeur (impériale) d’étagère Poids (impériale) Conditionnement
15967151 24 in 24 po 22 lb 1 pièce
15947151 18 in 18 po 18 lb 1 pièce
15957151 21 in 21 po 20 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15967151 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LTTA24C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    645.97€ / 1 pièces
    Économisez 754.03€
    53% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Connecte les unités intermédiaires dans les systèmes à double profondeur et aux ensembles de rails aériens
  • Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ et Super Adjustable™ systèmes d'étagères
  • Finition chromée
  • Le kit comprend le matériel de connexion
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire pour les unités intermédiaires connectées de bout en bout. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kit d'unité intermédiaire stationnaire
Finition Chrome
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
Comprend 86 po Montants et matériel de connexion
Poids (impériale) 22 lb
Poids (métrique) 9,9 kg
Largeur (impériale) d’étagère 24 po
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) d’étagère 61 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Acier