Learn More
Metro™ Accessoires pour chariots Flexline™
Code produit 15946911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
8,5 x 4,5 x 16,75 in
Couleur:
Gris
Capacité (impériale):
7 gal
Type de produit:
Poubelle et support
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur Capacité (impériale) Type de produit Conditionnement
15946911 8,5 x 4,5 x 16,75 in Gris 7 gal Poubelle et support 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15946911 Fournisseur Metro™ Code fournisseur FL221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    94.83€ / 1 pièces
    Économisez 62.17€
    39% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoires de stockage latéraux / encastrés
  • 28 pintes
  • Dimensions : 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 in)
  • Support inclus
Spécification
Capacité (impériale) 7 gal
Type de produit Poubelle et support
Capacité (métrique) 26,5 L
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 8,5 x 4,5 x 16,75 in
À utiliser avec (équipement) Flexline et chariots de secours
Hauteur (impériale) 16,75 in
Hauteur (métrique) 42,54 cm
Comprend Portoir
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,59 cm
Matériau Plastique
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11,43 cm