Learn More
Metro™ HD Super Accessoire de calage pour étagères en acier inoxydable, tampons donut
Descripción
- Convient aux diamètres de 4,1 cm (1,625 in). messages seulement
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Butoir en forme d’anneaux |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte uniquement aux montants de 4,1 cm |
| Matériau | Plastique |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?