Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire en acier inox HD Super, crochets utilitaires
Code produit 15996931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition:
Chromé
Inoxydables
Largeur (impériale):
0,38 po
2 po
Largeur (métrique):
9,6 mm
5 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition Largeur (impériale) Largeur (métrique) Conditionnement
15996931 Inoxydables 0,38 po 9,6 mm 1 pièce
15986931 Chromé 2 po 5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15996931 Fournisseur Metro™ Code fournisseur HK23S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.94€
    22.00€ / 1 pièces
    Économisez 0.94€
    4% de réduction
Expédition estimée: 22-04-2027
Gardez votre espace de travail organisé et vos articles facilement accessibles. Les crochets utilitaires Metro sont parfaits pour une utilisation avec les tables de travail de laboratoire en acier inox HD Super.
  • Choix de crochets à utiliser avec des tables équipées de supports d’étagère
Spécification
Type de produit Crochet utilitaire
Certifications/Conformité NSF
Profondeur (impériale) 1,69 po
Profondeur (métrique) 4,29 cm
Finition Inoxydables
À utiliser avec (équipement) Étagères à cantilever pour tables de travail avec support pour étagères
Hauteur (impériale) 3,44 po
Hauteur (métrique) 8,7 cm
Dimensions S
Modèle À clipser
Largeur (impériale) 0,38 po
Largeur (métrique) 9,6 mm