Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles qwikTRAK™ haute densité
Description
- Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ et MetroMax iQ™ systèmes d'étagères
- Le kit comprend quatre 74 in. Poteaux mobiles de 188 cm de haut, quatre roulettes à gorge en V, un ensemble de roulette à canal central en acier inoxydable, butoirs annulaires, supports de barre d'accouplement et autres accessoires de quincaillerie
Informations sur la commande
Commandez un kit par système mobile. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’unité mobile |
| Finition | Chrome |
| À utiliser avec (équipement) | Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables |
| Comprend | Quatre montants mobiles de 74 in de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons en forme de donut, des supports traverse et d’autres éléments de fixation |
| Poids (impériale) | 25 lb |
| Poids (métrique) | 11,4 kg |
| Matériau | Acier |