Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles qwikTRAK™ haute densité
Code produit 15996871
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Métro MetroMax Système d'étagères i et Q
Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable
Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
polymère
Poids (impériale):
18,5 lb
25 lb
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau Poids (impériale) Conditionnement
15996871 Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable Acier 25 lb 1 pièce
15986871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier 25 lb 1 pièce
15906881 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier inoxydable 25 lb 1 pièce
15916881 Métro MetroMax Système d'étagères i et Q polymère 18,5 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15996871 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BTMK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00€
    696.58€ / 1 pièces
    Économisez 488.42€
    41% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Le kit fournit des composants pour les étagères qui s’adaptent sur des rails pour une mobilité accrue
  • Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ et MetroMax iQ™ systèmes d'étagères
  • Le kit comprend quatre 74 in. Poteaux mobiles de 188 cm de haut, quatre roulettes à gorge en V, un ensemble de roulette à canal central en acier inoxydable, butoirs annulaires, supports de barre d'accouplement et autres accessoires de quincaillerie
Informations sur la commande
Commandez un kit par système mobile. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kit d’unité mobile
Finition Epoxy vert Metroseal
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable
Comprend Quatre montants mobiles de 74 in de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons en forme de donut, des supports traverse et d’autres éléments de fixation
Poids (impériale) 25 lb
Poids (métrique) 11,4 kg
Matériau Acier