Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ haute densité
Code produit 15996881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
30 in
72 in
84 in
96 in
108 in
120 in
132 in
144 in
156 in
168 in
180 in
192 in
204 in
216 in
228 in
240 in
252 in
Poids (impériale):
4 lb
9 lb
10 lb
11 lb
13 lb
14 lb
15 lb
17 lb
18 lb
19 lb
21 lb
22 lb
23 lb
25 lb
26 lb
27 lb
29 lb
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
15996881 204 in 23 lb 1 pièce
15926881 120 in 14 lb 1 pièce
15936881 132 in 15 lb 1 pièce
15946881 144 in 17 lb 1 pièce
15956881 156 in 18 lb 1 pièce
15966881 168 in 19 lb 1 pièce
15976881 180 in 21 lb 1 pièce
15986881 192 in 22 lb 1 pièce
15906891 216 in 25 lb 1 pièce
15916891 228 in 26 lb 1 pièce
15936891 240 in 27 lb 1 pièce
15946891 252 in 29 lb 1 pièce
15926891 30 in 4 lb 1 pièce
15976891 96 in 11 lb 1 pièce
15986891 108 in 13 lb 1 pièce
15956891 72 in 9 lb 1 pièce
15966891 84 in 10 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15996881 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BTS17NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00€
    1467.81€ / 1 pièces
    Économisez 1027.19€
    41% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
  • Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q et MetroMax systèmes d'étagères
  • Les ensembles comprennent les rails et la quincaillerie nécessaires pour assembler un système jusqu'à 21 pieds. (640 cm)
  • Le kit 17-823-715 (BTS2.5NA) comprend un kit de jonction permettant de raccorder le circuit à d'autres ensembles de rails.
Spécification
Type de produit Kit de rails
Profondeur (impériale) 204 in
Profondeur (métrique) 518,16 cm
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™
Comprend Rails et matériel nécessaires pour assembler le système qwikTRAK™ à intensité élevée jusqu’à 21 pi.
Poids (impériale) 23 lb
Poids (métrique) 10,5 kg