Learn More
Metro™ Accessoire pour chariot de laboratoire, housse autoclavable
Code produit 11715699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
26 po
Longueur (impériale):
38 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Longueur (impériale) Conditionnement
11715699 26 po 38 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11715699 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LC2436AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    601.90€ / 1 pièces
    Économisez 418.10€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-03-2027
La housse pour chariot de laboratoire est dimensionnée pour s'adapter aux chariots de laboratoire autoclavables Metro.
  • Conçu pour environ 70 cycles par couverture
Spécification
Type de produit Housse de chariot
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 38 x 26 x 33,5 po (96,5 x 66 x 85,1 cm)
À utiliser avec (équipement) Chariot de laboratoire de 24 po de l
Hauteur (impériale) 33,5 in
Hauteur (métrique) 85,1 cm
Longueur (impériale) 38 in
Longueur (métrique) 96,5 cm
Largeur (impériale) 26 po
Largeur (métrique) 66 cm