Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire, autoclavable
Code produit 15977011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24 x 18 x 39 in
36 x 24 x 39 in
Nbre d’étagères:
2
3
Poids (impériale):
25 lb
37,5 lb
46,5 lb
65,5 lb
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Nbre d’étagères Poids (impériale) Conditionnement
15977011 36 x 24 x 39 in 3 65,5 lb 1 pièce
15967011 24 x 18 x 39 in 3 37,5 lb 1 pièce
15957011 36 x 24 x 39 in 2 46,5 lb 1 pièce
15947011 24 x 18 x 39 in 2 25 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15977011 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LC3S2436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00€
    1508.73€ / 1 pièces
    Économisez 1041.27€
    40% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
Includes
Montants perlés et manchons fendus en aluminium.
Déplacez et nettoyez l'équipement facilement. Le chariot de laboratoire autoclavable est préconfiguré avec un choix de deux ou trois étagères.
  • Choix de modèles à 2 ou 3 étagères
  • Les unités mesurent 39 in. (99,1 cm) de hauteur, roulettes comprises†
  • 18 x 24 in (45,6 x 61 cm) ou 24 x 36 in. empreintes disponibles (61 x 91,4 cm)
Informations sur la commande
Les cylindres ne sont pas inclus, vendus séparément (voir 5MHTN, 5MHTNB).
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Type de produit Chariot de laboratoire
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 36 x 24 x 39 in
Hauteur (impériale) 39 po
Hauteur (métrique) 99,1 cm
Comprend Poteaux sertis et manchons fendus en aluminium
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91,4 cm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre de roulettes Aucun
Nbre d’étagères 3
Poids (métrique) 29,7 kg
Poids (impériale) 65,5 lb
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm