Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire, dosseret
Code produit 15907041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Noir
Longueur (impériale):
45,75 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (impériale) unitSize
15907041 Noir 45,75 in 1 pièce
15917041 Gris 45,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15907041 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LT48BSB
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assortissez la longueur et la couleur au comptoir sélectionné.
  • 4 in de haut (10,2 cm)
  • Se fixe sur le dessus de la table phénolique à l’aide de trous pré-percés
Spécification
Type de produit Anti-éclaboussures
Couleur Noir
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Longueur (impériale) 45,75 in
Longueur (métrique) 116,2 cm