Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire pour chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) MetroMax
Code produit 15956941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
30 po
48 in
Poids (impériale):
89,5 lb
114,5 lb
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
15956941 48 in 114,5 lb 1 pièce
15946941 30 po 89,5 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15956941 Fournisseur Metro™ Code fournisseur HPLC2X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00€
    1650.21€ / 1 pièces
    Économisez 1139.79€
    40% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
MetroMax Le chariot de laboratoire pour chromatographie liquide haute performance (HPLC) permet un meilleur accès lors de l'installation initiale et de la maintenance de l'équipement.
  • Les roulettes à freins (VENDUES SÉPARÉMENT) maintiennent l’équipement en place lors d’une utilisation normale.
  • L’utilisation efficace de l’espace vertical vous permet d’avoir besoin de moins de surface au sol et libère un espace précieux sur la paillasse pour d’autres applications.
  • Les chariots sont fabriqués à base de polymères résistants à la corrosion pour une résistance chimique supérieure et incluent une garantie À VIE contre la rouille et la corrosion.
  • Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm pour s'adapter à vos besoins en équipement.
  • Chaque unité comprend (4) solides MetroMax étagères (avec rebord surélevé pour contenir les déversements) et (1) étagère à grille ouverte.
  • Les tapis d'étagère sont amovibles pour un nettoyage facile.
  • Des étagères et des poteaux ont été intégrés Microban™ protection antimicrobienne des produits
  • Chaque étagère supporte une charge de 800 livres uniformément répartie.
  • La capacité totale du chariot est déterminée par les roulettes (COMMANDÉES SÉPARÉMENT).
  • D'autres tailles et configurations sont disponibles, y compris des modèles stationnaires.
  • Les chariots sont livrés démontés et s'assemblent facilement sans outils spéciaux.
  • Accessoires requis :
    • Les roulettes ne sont PAS incluses et doivent être commandées séparément. Choisissez parmi les roulettes pivotantes, freinées et fixes avec des cornes en acier plaqué pour les environnements non corrosifs. Pour les environnements corrosifs (y compris l’exposition de routine aux agents de nettoyage), choisissez des roulettes avec fourche en polymère. Pour les applications de lavage de chariots, choisissez des roulettes en acier inoxydable.
  • Accessoires en option :
    • Plateau coulissant pour clavier (modèle n° KBX) ; Support de moniteur à montage plat et barre transversale - à choisir en fonction de la taille de l'étagère (modèle n° FM30X3, FM36X3, FM48X3) ; Support uniquement (modèle n° FMBX) ; Multiprise (modèle n° PSX) ; Bras oscillant à montage sur poteau pour écran plat (modèle FMAX) ; Clips de gestion des câbles/tubes à montage sur poteau (modèle n° TMX). Parmi les autres accessoires, on trouve des étagères, des séparateurs et des porte-étiquettes.
Specifica
Type de produit Chariot HPLC
Capacité (métrique) 40.6 kg
Couleur Taupe, bleu
Dimensions (L x l x H) 48 x 24 x 81 po (121,9 x 61 x 228,8 cm)
À utiliser avec (application) Pour applications de chromatographie liquide à haute performance
Hauteur (impériale) 81 po
Hauteur (métrique) 228,8 cm
Comprend Étagères massives (4) MetroMax (avec lèvre surélevée pour contenir les déversements) et une étagère en treillis métalique ouverte
Longueur (impériale) 48 in
Longueur (métrique) 121,9 cm
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 362,8 kg
Matériau Polymère, Protection de sonde acier inoxydable
Nbre d’étagères 5
Poids (métrique) 51,9 kg
Poids (impériale) 114,5 lb
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.