Learn More
Metro™ Chariot à panier pour verrerie MetroMax i
Code produit 15996921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
60 po
Description:
Unité 4 paniers
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Description Conditionnement
15996921 60 po Unité 4 paniers 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15996921 Fournisseur Metro™ Code fournisseur GWBX32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2474.14€
    1308.01€ / 1 pièces
    Économisez 1166.13€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Chariot de niveau 2 avec intégré Microban La protection antimicrobienne des produits permet une configuration optimale, garantissant que le stockage et le transport ne perturberont pas votre journée de travail.
  • La conception modulaire offre une flexibilité optimale.
  • Les polymères renforcés offrent une résistance supérieure (jusqu'à 800 lb par étagère).
  • Résistant à la corrosion, convient aux environnements humides.
  • Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.
  • Les étagères se nettoient facilement et possèdent un rebord qui retient les gouttes et les éclaboussures.
  • Des solutions de rangement pour verrerie d'une capacité de deux ou quatre paniers sont proposées dans un format compact de 18 x 36 in. (457 x 914 mm) empreinte.
  • Solide MetroMax L'étagère inférieure permet de retenir les liquides renversés et peut être retirée du cadre pour un nettoyage facile.
  • Vaste gamme d'accessoires disponibles séparément, notamment des roulettes entièrement en polymère pour une résistance maximale à la corrosion et des performances optimales.
Informations sur la commande
tumorales non incluses (les cylindres médecin de la série 5PC sont recommandés pour des performances supérieures à durée de vie).
Spécification
Type de produit Chariot pour verrerie
Capacité (métrique) 362.8 kg
Couleur Taupe, bleu
Description Unité 4 paniers
Dimensions (L x l x H) 36 x 18 x 6 po (91,4 x 45,7 x 15,2 cm)
À utiliser avec (application) Transport de verrerie
Hauteur (impériale) 60 po
Hauteur (métrique) 152,4 cm
Comprend Étagère inférieure MetroMax i robuste
Longueur (impériale) 36 po
Longueur (métrique) 91,4 cm
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 362,8 kg
Matériau polymère
Nbre d’étagères 1
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 45,7 cm