Learn More
Metro™ Étagère polymère solide MetroMax i™
Code produit 15957201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
48 x 24 po (122 x 61 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
72 x 24 po. (182,9 x 61 cm)
Type de produit:
Étagère avec tapis quadrillé
Étagère avec tapis solide
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type de produit unitSize
15957201 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) Étagère avec tapis quadrillé 1 pièce
15987201 60 x 24 po. (152,4 x 61 cm) Étagère avec tapis quadrillé 1 pièce
15967201 48 x 24 po (122 x 61 cm) Étagère avec tapis quadrillé 1 pièce
15947201 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) Étagère avec tapis solide 1 pièce
15997201 72 x 24 po. (182,9 x 61 cm) Étagère avec tapis quadrillé 1 pièce
15977201 60 x 24 po. (152,4 x 61 cm) Étagère avec tapis solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15957201 Fournisseur Metro™ Code fournisseur MX1860G
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tapis, châssis et quatre connecteurs de blocage de filtre en coin
Personnalisez votre laboratoire à votre convenance. Dans le cadre du système MetroMax i, les étagères en polymère solide MetroMax i vous permettent de créer votre propre système de rayonnage sur commande.
Le système se compose d'étagères en polymère renforcé avec cadres et connecteurs pour le raccordement à MetroMax Poteaux d'étagères. Ajoutez des roulettes pour créer une unité d’entreposage mobile.
  • Tapis d’étagères en polymères renforcés
  • Choisissez une grille solide ou ouverte
  • Les tapis solides sont équipés d’un clip de retenue pour retenir les éventuels déversements
  • Les tapis Open Grid favorisent le flux d’air
  • Microban™ Le traitement protège contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des odeurs, des taches et de la dégradation du produit.
  • Se raccordent aux montants (non fournis) en quelques minutes sans outils spéciaux
  • La position de l'étagère peut être ajustée en hauteur le long des montants tous les 1,27 cm (1 in).
  • Résistance exceptionnelle : jusqu'à 122 cm (48 in) étagère longue supporte 375 kg (800 lb) ; plus de 152 cm de long (48 in), 275 kg (600 lb) (répartis uniformément)
  • Convient aussi bien au stockage à sec qu'aux environnements humides : Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
MetroMax L'utilisation de ces étagères à des températures inférieures à -29 °C est °déconseillée.
Garantie
Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
Spécification
Type de produit Étagère avec tapis quadrillé
Dimensions (L x l) 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
Comprend Tapis, châssis, quatre connecteurs de blocage de filtre en coin
Longueur (impériale) 60 po
Longueur (métrique) 152,4 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45,7 cm
Matériau polymère