Learn More
Metro™ Étagère polymère solide MetroMax i™
Description
Includes
Tapis, châssis et quatre connecteurs de blocage de filtre en coin
Le système se compose d'étagères en polymère renforcé avec cadres et connecteurs pour le raccordement à MetroMax Poteaux d'étagères. Ajoutez des roulettes pour créer une unité d’entreposage mobile.
- Tapis d’étagères en polymères renforcés
- Choisissez une grille solide ou ouverte
- Les tapis solides sont équipés d’un clip de retenue pour retenir les éventuels déversements
- Les tapis Open Grid favorisent le flux d’air
- Microban™ Le traitement protège contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des odeurs, des taches et de la dégradation du produit.
- Se raccordent aux montants (non fournis) en quelques minutes sans outils spéciaux
- La position de l'étagère peut être ajustée en hauteur le long des montants tous les 1,27 cm (1 in).
- Résistance exceptionnelle : jusqu'à 122 cm (48 in) étagère longue supporte 375 kg (800 lb) ; plus de 152 cm de long (48 in), 275 kg (600 lb) (répartis uniformément)
- Convient aussi bien au stockage à sec qu'aux environnements humides : Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
MetroMax L'utilisation de ces étagères à des températures inférieures à -29 °C est °déconseillée.
Garantie
Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
Spécification
Spécification
| Type de produit | Étagère avec tapis quadrillé |
| Matériau | polymère |
| Dimensions (L x l) | 72 x 24 po. (182,9 x 61 cm) |
| Comprend | Tapis, châssis, quatre connecteurs de blocage de filtre en coin |
| Longueur (impériale) | 72 in |
| Longueur (métrique) | 182,9 cm |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Largeur (métrique) | 61 cm |