Learn More
Metro™ Kits d’unités fixes MetroMax i™ à rail supérieur
Code produit 15937221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
24 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) d’étagère unitSize
15937221 18 po 1 pièce
15947221 24 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15937221 Fournisseur Metro™ Code fournisseur MXTTE18
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Montants de 2185 mm (86 po)
  • Matériel / composants pour connecter les kits de rails à deux unités d’extrémité intermédiaires fixes
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage.
  • Les unités d'extrémité fixes stabilisent MetroMax i Systèmes de stockage Top-Track
  • 2185 mm (86 in) postes élevés
Informations sur la commande
Commandez-en un par système à rail supérieur. Les étagères sont commandées séparément.
Spécification
Type de produit Kits d’extrémités fixes
À utiliser avec (équipement) Système Metro™ MetroMax i™ et Q™ Top-Track™
Hauteur (impériale) 86 in
Hauteur (métrique) 2185 mm
Comprend Montants de 86 po, matériel et composants de connexion
Largeur (impériale) d’étagère 18 po
Largeur (métrique) d’étagère 45,7 cm