Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes en polymère MetroMax™iQ, séparateur d’étagères
Code produit 15987211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15987211 PP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15987211 Fournisseur Metro™ Code fournisseur MXD248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    24.57€ / 1 pièces
    Économisez 16.43€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-03-2027
Utilisez-les pour créer des compartiments organisés ou simplement pour séparer le contenu des étagères.
  • Facilement repositionnés sur la grille et les étagères solides
  • Résistants à la corrosion
Spécification
Type de produit Séparateur d'étagères pour étagères en plastique
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
Hauteur (impériale) 8 po
Hauteur (métrique) 20,3 cm
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 61 cm
Matériau PP