Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série myCart™, bleu
Code produit 15255952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
34,37 x 23,5 x 35,37 in
Nbre d’étagères:
2
Capacité de charge (impériale):
300 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Nbre d’étagères Capacité de charge (impériale) Conditionnement
15255952 34,37 x 23,5 x 35,37 in 2 300 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15255952 Fournisseur Metro™ Code fournisseur MY203024BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00€
    275.95€ / 1 pièces
    Économisez 1264.05€
    82% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-02-2027
Simplifiez le déplacement d’éléments sur l’espace de travail. La série Metro myCart™ est dotée de chariots en polymère faciles à nettoyer, durables et conviviaux.
  • NSF listé
  • La surface en polymère lisse peut être facilement nettoyée, résistant aux tâches
  • Les étagères résistantes à la corrosion et aux chocs sont conçues pour résister aux utilisations quotidiennes
  • Bleu
  • Montant en chrome
  • La poignée longue et facile à saisir permet de disposer de plus d’espace entre le chariot et l’utilisateur, ce qui facilite les manœuvres
  • Sa capacité robuste permet de supporter des charges allant jusqu'à 500 lb. (dépendant du modèle)
  • Disponible en configurations à 2 et 3 étagères
  • Quatre roulettes pivotantes incluses
Specifikationer
Type de produit Chariot utilitaire
Certifications/Conformité NSF
Couleur Bleu
Description Modèle de base à 2 niveaux
Dimensions (L x l x H) 34,37 x 23,5 x 35,37 in
À utiliser avec (application) Conçu pour un confort utilisateur maximal en réduisant les chocs au niveau des tibias douloureux et les coups de pied accidentels sur l’étagère inférieure. Dispose d’assez d’espace pour stocker les objets et produits d’utilisation quotidienne, la protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries, des moisissures, des levures et des champignons qui provoquent des odeurs
Hauteur (impériale) 35,37 in
Hauteur (métrique) 89,9 cm
Comprend Protection Microban™ intégrée, quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes 4,62 x 0,88 po (L x H) à personnaliser
Longueur (impériale) 34,37 in
Longueur (métrique) 87,3 cm
Capacité de charge (impériale) 300 lb
Capacité de charge (métrique) 136,4 kg
Matériau polymère
Nbre d’étagères 2
Largeur (impériale) 23,5 in
Largeur (métrique) 59,7 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.