Learn More
Metro™ Kits d’unités d’extrémité fixes qwikTRAK™
Code produit 15976871
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Métro MetroMax Système d'étagères i et Q
Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable
Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
polymère
Poids (impériale):
25 lb
39,6 lb
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau Poids (impériale) unitSize
15976871 Métro MetroMax Système d'étagères i et Q polymère 25 lb 1 pièce
15966871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier inoxydable 39,6 lb 1 pièce
15946871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier 39,6 lb 1 pièce
15956871 Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable Acier 39,6 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15976871 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BTEX3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Montants hauts de 1880 mm (74 po)
  • Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
  • Matériel pour ancrer les rails au sol
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
  • Unités d'extrémité fixes compatibles avec qwikTRAK systèmes de stockage
  • 1880 mm (74 in) haut
Pour le stockage avec Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , ou MetroMax i™ systèmes de rangement sur étagères
Informations sur la commande
Commandez un kit par système. Étagères vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kits d’extrémités fixes
Finition Polymère lourd
À utiliser avec (équipement) Métro MetroMax Système d'étagères i et Q
Hauteur (impériale) 74 in
Hauteur (métrique) 1880 mm
Comprend 74 in Poteaux fixes de grande hauteur et quincaillerie de connexion
Poids (impériale) 25 lb
Poids (métrique) 11,4 kg
Matériau polymère