Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes qwikTRAK™
Code produit 15906871
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Métro MetroMax Système d'étagères i et Q
Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable
Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
polymère
Poids (impériale):
15,7 lb
22,6 lb
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau Poids (impériale) unitSize
15906871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier 22,6 lb 1 pièce
15916871 Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable Acier 22,6 lb 1 pièce
15936871 Métro MetroMax Système d'étagères i et Q polymère 15,7 lb 1 pièce
15926871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier inoxydable 22,6 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15906871 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BTAC
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Montants hauts de 1880 mm (74 po)
  • Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
  • Matériel pour ancrer les rails au sol
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage
  • 1880 mm (74 in) postes élevés
Pour le stockage avec Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , ou MetroMax i™ systèmes de rangement sur étagères
Informations sur la commande
Étagères vendues séparément
Spécification
Type de produit Kit d'unité intermédiaire stationnaire
Finition Chrome
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables
Hauteur (impériale) 74 in
Hauteur (métrique) 1880 mm
Comprend 74 in Poteaux fixes de grande hauteur et quincaillerie de connexion
Poids (impériale) 22,6 lb
Poids (métrique) 10,3 kg
Matériau Acier