Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes qwikTRAK™
Code produit 15936871
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Métro MetroMax Système d'étagères i et Q
Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable
Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
polymère
Poids (impériale):
15,7 lb
22,6 lb
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau Poids (impériale) Conditionnement
15936871 Métro MetroMax Système d'étagères i et Q polymère 15,7 lb 1 pièce
15906871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier 22,6 lb 1 pièce
15916871 Métro Super Erecta , Super Erecta Système d'étagères professionnel et super réglable Acier 22,6 lb 1 pièce
15926871 Métro Super Erecta Système d'étagères super réglables Acier inoxydable 22,6 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15936871 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BTAX3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    499.09€ / 1 pièces
    Économisez 350.91€
    41% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Includes
  • Montants hauts de 1880 mm (74 po)
  • Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
  • Matériel pour ancrer les rails au sol
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage
  • 1880 mm (74 in) postes élevés
Pour le stockage avec Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ , MetrMax Q™ , ou MetroMax i™ systèmes de rangement sur étagères
Informations sur la commande
Étagères vendues séparément
Spécification
Type de produit Kit d'unité intermédiaire stationnaire
Finition Polymère lourd
À utiliser avec (équipement) Métro MetroMax Système d'étagères i et Q
Hauteur (impériale) 74 in
Hauteur (métrique) 1880 mm
Comprend 74 in Poteaux fixes de grande hauteur et quincaillerie de connexion
Poids (impériale) 15,7 lb
Poids (métrique) 7,1 kg
Matériau polymère