Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Code produit. 15927041
Click to view available options
Finition:
Revêtement époxy
Longueur (impériale):
28,3 in
40,3 in
Poids (impériale):
7,5 lb
10 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15927041
Marque: Metro™ LT48WE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Développez votre espace de travail dans votre laboratoire. Les étagères de table de travail de laboratoire Metro en acier inox sont disponibles en acier inox ou revêtues d’époxy.
  • Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
  • Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
  • Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spécification
Type de produit Tablette en treillis métallique
Finition Revêtement époxy
À utiliser avec (équipement) Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox
Longueur (impériale) 40,3 in
Longueur (métrique) 102,5 cm
Capacité de charge (impériale) 150 lb
Capacité de charge (métrique) 68 kg
Type de montage Cadre à 3 côtés
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4,5 kg