Learn More
Metro™ Roulette à tige
Code produit 15916721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (impériale):
150 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (impériale) Conditionnement
15916721 150 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15916721 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 5MDRGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    152.40€ / 1 pièces
    Économisez 110.60€
    42% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
Utilisée pour les applications de lavage de chariot mobile.
  • Rigide
  • Donut à module élevé
  • livré avec pare-chocs arrière en forme de beigne
Spécification
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 5,625 x 2,5 x 8,25 in
À utiliser avec (équipement) Super Erecta™ Produits
Comprend Tampon donut et canal rigide 14 po
Capacité de charge (impériale) 150 lb
Capacité de charge (métrique) 68 kg
Matériau Caoutchouc à module élevé
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 3,2 cm