Learn More
Metro™ Unités de sécurité mobiles à usage standard, acier inox
Code produit 15977231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
21,5 in
27,25 in
33,5 in
Longueur (impériale):
40,75 in
52,75 in
65 po
Poids (impériale):
138 lb
154 lb
157 lb
167 lb
174 lb
193 lb
195 lb
215 lb
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Longueur (impériale) Poids (impériale) unitSize
15977231 27,25 in 40,75 in 154 lb 1 pièce
15987231 27,25 in 52,75 in 174 lb 1 pièce
15957231 21,5 in 40,75 in 138 lb 1 pièce
15967231 21,5 in 52,75 in 157 lb 1 pièce
15997231 27,25 in 65 po 195 lb 1 pièce
15907241 33,5 in 40,75 in 167 lb 1 pièce
15917241 33,5 in 52,75 in 193 lb 1 pièce
15927241 33,5 in 65 po 215 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15977231 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SEC53SSD
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Les roulettes doivent être commandées séparément. Contactez votre représentant du service client de Fisher Scientific™ Safety pour sélectionner et commander les roulettes appropriées à votre application, vos exigences de charge et votre environnement d’exploitation.
Les unités de sécurité mobiles standard assurent la protection des matériaux de valeur et des objets sensibles contre la perte ou le vol. Disponible en acier inox élégant et facile à nettoyer.
  • Les unités de sécurité mobiles assurent la protection des objets de valeur et des matériaux sensibles contre la perte ou le vol.
  • L'acier inoxydable de type 304 offre une résistance supérieure à la corrosion.
  • La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste toujours visible, ce qui facilite le contrôle des stocks.
  • Choix des roulettes en fonction des besoins.
  • Poignée de porte brevetée, ergonomique, à quart de tour.
  • Les portes doubles s'ouvrent à 270° et peuvent être fixés sur les côtés de l'unité.
  • Haut et bas fixes Super Erecta étagères.
  • Des étagères intermédiaires optionnelles peuvent être positionnées par incréments de 1 in sur toute la hauteur du poteau.
Informations sur la commande
Livré démonté ; assemblage facile. Super réglable/Super Erecta™ Les tablettes et cylindres intermédiaires vendus séparément.
Spécification
Type de produit Chariot de sécurité mobile
Capacité (métrique) 70 kg
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 40,75 x 27,25 x 62 po (103,5 x 69,2 x 157,5 cm)
Hauteur (impériale) 62 po
Hauteur (métrique) 157,5 cm
Longueur (impériale) 40,75 in
Longueur (métrique) 103,5 cm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre d’étagères 2
Poids (métrique) 70 kg
Poids (impériale) 154 lb
Largeur (impériale) 27,25 in
Largeur (métrique) 69,2 cm