Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, chambre froide / chariot tampon
Code produit 15957241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
108,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15957241 108,2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15957241 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRD43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8380.00€
    4897.80€ / 1 pièces
    Économisez 3482.20€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Includes
Coque mobile non verrouillée à double compartiment, quatre 3 in Tiroirs en polymère, six compartiments Tiroir en polymère, deux compartiments de 9 in. Tiroirs en polymère, tirés bleu acylé
Fabriqué à partir d'un matériau polymère avancé facile à nettoyer qui ne se bosselle pas, ne s'écaille pas, ne rouille pas, ne se fissure pas et ne se corrode pas comme les chariots en métal.
  • Microban™ La protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs.
  • Les chariots utilisent 5 in. Roulettes en polyuréthane (127 mm) : Deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes arrière pivotantes.
  • Chaque façade de tiroir mesure 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) surface polie permettant une adhérence sûre de DYMO™ et Zebra™ étiquettes (non incluses)
Spécification
Type de produit Station de travail mobile préconfigurée
Couleur Taupe
Profondeur (impériale) 43 po
Profondeur (métrique) 109,2 cm
Dimensions (L x l x H) 24,875 x 42,5 x 43 in
Finition Acier recouvert d’époxy
Hauteur (impériale) 42,6 in
Hauteur (métrique) 108,2 cm
Comprend Meuble mobile double compartiment sans verrouillage, quatre tiroirs en polymère de 7,6 cm, six tiroirs en polymère de 15,2 cm, deux tiroirs en polymère de 22,9 cm, poignées bleu ardoise
Matériau Aluminium, Polymère, polymère
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 24,88 in
Largeur (métrique) 63,2 cm