Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot d’approvisionnement général
Code produit 15987251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
110 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
15987251 110 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15987251 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRS43CM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7820.00€
    4570.19€ / 1 pièces
    Économisez 3249.81€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Includes
coque mobile avec coque mécanique avec verrouillage à clé mécanique, 3 in. Plateau en polymère avec couvercle de sécurité, trois compartiments de 3 in Plateau en polymère, deux compartiments Plateau en polymère, 9 in Tireur polymère deux kits de compartiments de 3 in, poignée de compartiment taupe, langue de fermeture à compartiment gauche
Fabriqué à partir d'un matériau polymère avancé facile à nettoyer qui ne se bosselle pas, ne s'écaille pas, ne rouille pas, ne se fissure pas et ne se corrode pas comme les chariots en métal.
  • Microban™ La protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs.
  • Les chariots utilisent 5 in. Roulettes en polyuréthane (127 mm) : Deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes arrière pivotantes.
  • Chaque façade de tiroir mesure 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) surface polie permettant une adhérence sûre de DYMO™ et Zebra™ étiquettes (non incluses)
Spécification
Type de produit Chariot préconfiguré
Couleur Taupe
Profondeur (impériale) 44,7 in
Profondeur (métrique) 110 cm
Dimensions (L x l x H) 44.7 x 57.9 x 63.3 cm
Finition Acier recouvert d’époxy
Hauteur (impériale) 24,9 in
Hauteur (métrique) 63,3 cm
Comprend Meuble mobile avec coque mécanique et serrure à clé, tiroir en polymère de 7,6 cm avec couvercle verrouillable, trois tiroirs en polymère de 7,6 cm, deux tiroirs en polymère de 15,2 cm, un tiroir en polymère de 22,9 cm, deux kits de séparateurs de tiroir de 7,6 cm, poignée de tiroir taupe, bacs basculants verrouillables à ouverture latérale gauche, corbeille à papier et support
Matériau Aluminium, Polymère, polymère
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 22,8 in
Largeur (métrique) 57,9 cm