Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, I.V. LAR Chariot de thérapie
Code produit 15997261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chariot de thérapie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15997261 Chariot de thérapie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15997261 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRSIV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9235.00€
    5546.97€ / 1 pièces
    Économisez 3688.03€
    39% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Includes
45 in H (113,6 cm) Cojue mobile avec opercule mécanique et deux clés,essai de 3 in (7,6 cm), deux plateaus en polymère de 9 in (22,9 cm) conteneurs (serrure à clé/deux clés) et plateau de mesure avec compartiments, bras IV
Fabriqué à partir d'un matériau polymère avancé facile à nettoyer qui ne se bosselle pas, ne s'écaille pas, ne rouille pas, ne se fissure pas et ne se corrode pas comme les chariots en métal.
  • Microban™ La protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs.
  • Les chariots utilisent 5 in. Roulettes en polyuréthane (127 mm) : Deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes arrière pivotantes.
  • Chaque façade de tiroir mesure 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) surface polie permettant une adhérence sûre de DYMO™ et Zebra™ étiquettes (non incluses)
Spécification
Type de produit Chariot de thérapie
Couleur Taupe, bleu
Dimensions (L x l x H) 24,9 x 34,7 x 44,7 po (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
Hauteur (impériale) 44,7 in
Hauteur (métrique) 113,6 cm
Comprend 45 in Cellule mobile H avec serrure mécanique à clé et deux clés, cinq tiroirs en polymère de 7,6 cm, deux tiroirs en polymère de 22,9 cm, poignées de tiroir vertes, quatre kits de séparateurs de tiroir de 7,6 cm, caisson pivotant gauche avec trois bacs basculants verrouillables (serrure à clé/deux clés) et plateau avec séparateurs, caisson pivotant droit avec trois bacs basculants verrouillables (serrure à clé/deux clés) et plateau avec séparateurs, potence à perfusion
Longueur (impériale) 24,9 in
Longueur (métrique) 63,3 cm
Matériau Polymère
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 34,7 in
Largeur (métrique) 88,2 cm