Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot de moulage - procédure LAR
Code produit 15957261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chariot de moulage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15957261 Chariot de moulage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15957261 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRSCAST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8360.00€
    4888.17€ / 1 pièces
    Économisez 3471.83€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Includes
48 in H (121,2 cm) coque mobile non verrouillée ; Deux (7,6 cm) syndromes en polymères ; Deux tubes de 6 in (15,2 cm) compartiments en polymères ; Deux tubes de 9 in (22,9 cm) compartiments en polymères ; poignées de randomisation en bleu ; Un 3 in (7,6 cm)  kit de compartiment à compartiment ; sauf dosette déverrouillement gauche avec trois conteneurs inclinables et plateau à pod avec compartiments ; dosette fixe non verrouillée à droite avec un conteneur inclinable, un panier à déchets et son support, et un plateau à pod avec compartiments ; Passerelle avec deux rampes pour accessoires et panier d’approvisionnement en câbles
Fabriqué à partir d'un matériau polymère avancé facile à nettoyer qui ne se bosselle pas, ne s'écaille pas, ne rouille pas, ne se fissure pas et ne se corrode pas comme les chariots en métal.
  • Microban™ La protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs.
  • Les chariots utilisent 5 in. Roulettes en polyuréthane (127 mm) : Deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes arrière pivotantes.
  • Chaque façade de tiroir mesure 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) surface polie permettant une adhérence sûre de DYMO™ et Zebra™ étiquettes (non incluses)
Spécification
Type de produit Chariot de moulage
Couleur Taupe, bleu
Dimensions (L x l x H) 24,9 x 34,7 x 47,7 po (63,3 x 88,2 x 121,1 cm)
Hauteur (impériale) 47,7 in
Hauteur (métrique) 121,1 cm
Comprend 48 in Coque mobile H sans verrouillage, deux tiroirs en polymère de 7,6 cm, deux tiroirs en polymère de 15,2 cm, deux tiroirs en polymère de 22,9 cm, poignées de tiroir bleu ardoise, kit de séparateurs de tiroir de 7,6 cm, module pivotant gauche sans verrouillage avec trois bacs basculants et plateau avec séparateurs, module fixe droit sans verrouillage avec un bac basculant, une corbeille à déchets et son support, et un plateau avec séparateurs, passerelle avec deux rails d'accessoires et panier à câbles
Longueur (impériale) 24,9 in
Longueur (métrique) 63,3 cm
Matériau polymère
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 34,7 in
Largeur (métrique) 88,2 cm