Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, chariot d’approvisionnement et de changement
Code produit 15977241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Dimensions (L x l x H):
24,9 x 42,5 x 44,7 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15977241 Gris 24,9 x 42,5 x 44,7 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15977241 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRDGS4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7355.00€
    4300.40€ / 1 pièces
    Économisez 3054.60€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
Une plus grande densité de stockage dans un encombrement réduit.
  • Système avancé à base de polymères avec support de structure interne en aluminium extrudé.
  • Starsys est un système complet d'unités mobiles et fixes pour le stockage, le transport et les postes de travail qui offre une plus grande densité de stockage dans un espace réduit.
  • Panneaux polymères avec Microban™ La protection antimicrobienne des produits ne rouille pas, ne se bosselle pas et ne s'écaille pas ; ils sont faciles à nettoyer et à décontaminer.
  • La conception modulaire utilisant des structures simples, doubles ou triples permet un changement facile des composants au sein d'une unité ou entre différentes unités.
  • Les panneaux latéraux, les façades de tiroirs et les portes sont tous de couleur claire et neutre. La couleur des poignées de tiroir et de porte est spécifiée dans le numéro de modèle.
  • Chaque façade de tiroir mesure 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) zone polie permettant une adhésion sécurisée des étiquettes DYMO #153 et Zebra #153 (non incluses).
  • Les accessoires en option, y compris les séparateurs de tiroirs, offrent un haut niveau d’organisation et un accès facile aux matériels
19-123-342 (Modèle Metro SXRDGS4)
  • L’unité double largeur avec tiroirs à gauche et porte à droite offre des options de stockage haute densité dans une plateforme mobile légère
  • Sa hauteur de 45 in est parfaitement adaptée aux travaux préparatoires ou à d'autres tâches connexes.
  • Le côté gauche comprend six tiroirs au total ; le côté droit en compte 270.° porte à charnières avec deux étagères réglables.
  • Dimensions des tiroirs : trois tiroirs en polymère de 3 in ; un tiroir en polymère de 6 in ; deux tiroirs en polymère de 9 in.
  • Les étagères se règlent rapidement et facilement pour s’adapter à pratiquement n’importe quelle hauteur d’emballage, afin d’obtenir une densité de stockage maximale
  • Poignées de porte et de tiroir bleu ardoise
  • Quatre roulettes de 12,7 cm (5 in) à bande de roulement en polyuréthane non marquante permettent un transport facile (les freins à orteils sur deux roulettes avant assurent un rangement sécurisé lorsqu'elles ne sont pas utilisées comme chariot).
  • Dimensions : 44,7 in (H) 1136 mm (l) x 42,5 in (l) 1080 mm (P)
  • Accessoires optionnels : séparateurs de tiroirs.
  • 19-130-2715 (Métro # SXRD76CM3).
  • Unité largeur double avec deux portes pleine hauteur. Système de support d’étagère intérieure QwikSlot pour étagères en treillis métallique.
  • Idéal pour le stockage haute densité, le transport du linge et le réapprovisionnement.
  • Quatre 36 x 39 in. Les étagères fixes en fil métallique (91,4 x 100 cm) sont facilement retirées et reconfigurées en soulevant les clips QwikSlot.
  • Poignées de porte taupe
  • Dimensions : 78,3H (1990 mm) x 42,5L (1080 mm) x 27,9P (709 mm).
  • Accessoires en option : Étagères supplémentaires réglables ou à extension complète ; séparateurs d’étagères
Specifications
Type de produit Station de travail mobile préconfigurée
Couleur Gris
Profondeur (impériale) 24,9 in
Profondeur (métrique) 63,2 cm
Dimensions (L x l x H) 24,9 x 42,5 x 44,7 po
Hauteur (impériale) 44,7 in
Hauteur (métrique) 113,6 cm
Comprend Meuble double avec tiroirs à gauche et porte à droite, le côté gauche comprend six tiroirs, le côté droit en compte 270.° Porte à charnières avec deux étagères réglables, trois tiroirs en polymère de 7,6 cm, un tiroir en polymère de 15,2 cm, deux tiroirs en polymère de 22,9 cm, poignées de porte et de tiroir bleu ardoise
Matériau Aluminium, polymère
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 42,5 in
Largeur (métrique) 107,9 cm