Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot de validation
Code produit 15977251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
113,6 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15977251 113,6 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15977251 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRS43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00€
    3047.80€ / 1 pièces
    Économisez 2167.20€
    41% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Includes
Coque mobile non verrouillée, quatre 3 in Tiroir en polymère, deux compartiments Tiroirs en polymère, 9 in Compartiment en polymère, poignées de selon la protéine taupe
Fabriqué à partir d'un matériau polymère avancé facile à nettoyer qui ne se bosselle pas, ne s'écaille pas, ne rouille pas, ne se fissure pas et ne se corrode pas comme les chariots en métal.
  • Microban™ La protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs.
  • Les chariots utilisent 5 in. Roulettes en polyuréthane (127 mm) : Deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes arrière pivotantes.
  • Chaque façade de tiroir mesure 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) surface polie permettant une adhérence sûre de DYMO™ et Zebra™ étiquettes (non incluses)
Spécification
Type de produit Chariot préconfiguré
Couleur Blanc, Gris
Profondeur (impériale) 24,9 in
Profondeur (métrique) 63,3 cm
Dimensions (L x l x H) 24,9 x 57,7 x 44,7 in
Finition Acier recouvert d’époxy
Hauteur (impériale) 44,7 in
Hauteur (métrique) 113,6 cm
Comprend Coque mobile sans verrouillage, quatre tiroirs en polymère de 7,6 cm, deux tiroirs en polymère de 15,2 cm, un tiroir en polymère de 22,9 cm, poignées de tiroir taupe
Matériau Aluminium, Polymère, polymère
Nbre d’étagères Aucun
Largeur (impériale) 22,7 in
Largeur (métrique) 57,7 cm