Learn More
Metro™ Starsys™ Unité d’entreposage mobile haute préconfigurée, armoire d’approvisionnement général, triple de large
Code produit 15967271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
10
12
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
15967271 12 1 pièce
15957271 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15967271 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRTGS3
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unités d’entreposage mobiles préconfigurées
Modèles SXRTGS2 et SXRTGS3
  • Panneaux intérieurs en polymère fendu
  • Poignée de poussée/traction gauche
  • Panneaux externes et internes en PEHD moulé
  • Dimensions hors tout : 78,3 x 65,7 x 27,9 in. (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x L x P)
Modèles SXRTGS2 uniquement
Baie gauche
  • Trois étagères en polymère (derrière la porte)
  • 225 à charnière gauche° porte supérieure pleine sans verrouillage
  • Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire (sans verrouillage)
  • Trois 3 in Tiroirs en polymère (76 mm)
  • Deux 6 in. Tiroirs en polymère (152 mm)
  • Un 9 in (229 mm) tiroirs en polymère
  • Dimensions : 33 x 17 x 22 in (839 x 43,2 x 22 cm) (H x L x P)
Compartiment du milieu
  • Trois étagères en polymère (derrière la porte)
  • 225 à charnière à droite° porte supérieure pleine sans verrouillage
  • Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire (sans verrouillage)
  • Deux 6 in. Tiroirs en polymère (152 mm)
  • Deux de 9 in (229 mm) tiroirs en polymère
  • Dimensions : 33 x 17 x 22 in (839 x 43,2 x 22 cm) (H x L x P)
Compartiment de droite
  • Deux fils chromés fixes qwikSLOT étagères
  • Trois étagères en fil chromé à extension complète
  • 270 à charnière à droite° porte haute pleine sans serrure
  • Tiroir bleu ardoise et poignées de porte
  • Dimensions : 66 x 18 x 22 in (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x L x P)
Modèles SXRTGS3
Baie gauche uniquement (double largeur)
  • Trois fils chromés fixes doubles qwikSLOT étagères
  • Quatre étagères en fil chromé pleine extension double largeur
  • Centre de fermeture 225° Ensemble de verrouillage de porte solide (serrure à clé/2 clés)
  • Dimensions : 66 x 38 x 22 in (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (H x L x P)
Compartiment de droite (double largeur)
  • Deux fils chromés fixes simples qwikSLOT étagères
  • Quatre étagères à fil chromé pleine extension simple largeur
  • charnière à droite 225° Ensemble de verrouillage de porte solide (serrure à clé/2 clés)
  • Poignées de porte taupe
  • Dimensions : 66 x 18 x 22 in (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x L x P)
Spécification
Type de produit Unité de stockage
Couleur Lumière taupe
Type de hotte Haute à triple largeur
Profondeur (impériale) 27,9 in
Profondeur (métrique) 70,8 cm
Hauteur (impériale) 78,3 in
Hauteur (métrique) 198,8 cm
Nbre d’étagères 12
Matériau de l’étagère polymère
Largeur (impériale) de la hotte 65,7 in
Largeur (impériale) 65,7 in
Largeur (métrique) de l’armoire 166,8cm
Largeur (métrique) 166,8 cm
Avec roulettes Oui
Matériau polymère