Learn More
Metro™ Panier d’entreposage pour SmartWall G3, étagères Super Erecta
Code produit 15966931
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SmartWall G3trade;, étagères Super Erectatrade;
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15966931 SmartWall G3trade;, étagères Super Erectatrade; 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15966931 Fournisseur Metro™ Code fournisseur H210C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    41.62€ / 1 pièces
    Économisez 30.38€
    42% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
Accessoire pour SmartWall G3, étagères Super Erecta
  • S’attache à un rail de suspension ou à des étagères
  • Dimensions (L x l x H) : 44 x 19 x 12,7 cm (17,03 x 7,5 x 5 in)
Spécification
Type de produit Panier de stockage
Matériau Chrome
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 17,03 x 5 po (19 x 44 x 12,7 cm)
À utiliser avec (équipement) SmartWall G3trade;, étagères Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Longueur (impériale) 7,5 in
Longueur (métrique) 19 cm
Largeur (impériale) 17,03 in
Largeur (métrique) 44 cm