Learn More
Metro™ Tablettes en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition chromée
Code produit 15956831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
106,6 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15956831 106,6 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15956831 Fournisseur Metro™ Code fournisseur A2142NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    98.74€ / 1 pièces
    Économisez 73.26€
    42% de réduction
Expédition estimée: 06-04-2027
Includes
Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre manchons/cales non conducteurs.
Pour une utilisation avec le système de rayonnage réglable Metro™ Super Erecta™
Chaque étagère offre environ 76 % de surface ouverte, ce qui permet une meilleure pénétration de la lumière et une visibilité accrue des articles rangés. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
  • Surface dure et durable
  • Résistance à l’abrasion
  • Idéales pour les environnements secs et non corrosifs
  • Les étagères se règlent par incréments de 2,5 cm grâce à des coins à dégagement rapide brevetés.
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices
Informations sur la commande
Montants vendus séparément.
Spécification
Dimensions (L x l) 42 x 21 po. (106,6 x 53 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le séchage, les environnements non corrosifs
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;
Comprend Quatre manchons/cales non conducteurs
Longueur (impériale) 42 in
Longueur (métrique) 106,6 cm
Largeur (impériale) 21 in
Largeur (métrique) 53 cm
Matériau Chrome