Learn More
Metro™ Tablettes en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Code produit 15966841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 24 po. (76 x 61 cm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15966841 30 x 24 po. (76 x 61 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15966841 Fournisseur Metro™ Code fournisseur A2430NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    506.50€ / 1 pièces
    Économisez 18.50€
    3% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
Includes
Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires
SiteSelect™ Courriers (vendus séparément).
La conception exceptionnelle à fil ouvert permet la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussières
  • Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm grâce à des coins de déverrouillage brevetés.
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide sans outils
  • Les unités assemblées ne sont pas conductrices
  • Résistance à la corrosion maximale
  • La surface non poreuse se nettoie facilement
  • Combiner avec Super Erecta Poteaux fixes ou mobiles et accessoires pour créer des configurations personnalisées de stockage et de transport
  • Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
  • Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
  • Garantie d’un an
Capacité :
  • Étagères jusqu'à 48 in de large ; Capacité de 800 livres par étagère (réparties uniformément)
  • Étagères de plus de 48 in de large ; 600 livres par étagère (réparties uniformément)
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 30 x 24 po. (76 x 61 cm)
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;
Comprend Quatre manchons/cales non conducteurs
Longueur (impériale) 30 in
Longueur (métrique) 76 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm